Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, til 633 nm excitation
Artikelnummer. 17478262
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17478262 400 analyser -
17347709 80 analyser Hver
17468262 200 analyser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17478262 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L34988
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
De LIVE/DEAD Fixerbare viabilitetskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri.
  • Fixerbare levedygtighedskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
  • Celler mærket med LIVE/DEAD Fixerbare levedygtighedsfarvestoffer kan vaskes, fikseres, permeabiliseres og farves for intracellulære antigener, mens forskellige levende og døde cellepopulationer bevares
  • De smalle og unikke emissionsspektre er ideelle til at udvide flowcytometrieksperimenter med høje parametre
  • Designet til at give et lyst signal med minimal overlapning i tilstødende kanaler, hvilket forenkler spektral kompensation
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af en enkelt flowcytometerkanal, er disse levedygtighedsfarvestoffer et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
  • Deres unikke spektrale fingeraftryk er en værdifuld tilføjelse til eksperimenter med spektral flowcytometri
  • Farvestoffer er bekvemt pakket i engangshætteglas for at sikre farvestabilitet og ydeevne over tid
  • Opløs farvestoffet i den medfølgende vandfri DMSO og brug straks, eller opbevar ved -20 C, °undgå fryse-tø-cyklusser
  • De LIVE/DEAD Fixerbare Dead Cell Stain Sampler Kit indeholder et hætteglas (40 assays) af hver af otte tilgængelige døde celle pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 400 analyser
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixable Scarlet (723) Viability Kit, til 633 nm excitation
Format Rør
Farve Scarlet
Indhold og opbevaring Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD fikserbar dødcellefarvning og 2 hætteglas á 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Kompatible celler Eukaryote celler
Excitation/Emission 702/723 nm
Flowcytometer laserlinjer 633 nm
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje LIVE/DEAD
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Detektionsmetode Fluorescens
Konjugeret LIVE/DEAD Fixerbar Scarlet (723) cellefarvning
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Cell Viability Kit