Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, til 488 nm excitation
Artikelnummer. p-7181475
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 400
Artikelnummer. 15638900
Brand: Invitrogen™ L34972
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et blåt laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar rød farve blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når den exciteredes med en gul, grøn eller blå 488 nm laser
  • Det rød-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 595 nm, hvilket gør den ideel til brug med den gule laser, og en emission på∼ 615 nm, hvilket muliggør opsamling i 610 eller 630 BP filteret
  • LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell-farvning exciteres også godt med den blå 488 nm laser
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Rød
Indhold og opbevaring Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, til 488 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell Stain
Emission 615
Excitationsbølgelængdeområde 488, 595 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 400 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)