Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, til 488 nm excitation
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 400
Beskrivelse
- Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
- Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et blåt laser flowcytometer
- Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
- Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
- Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
- LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
- De LIVE/DEAD™ Fixerbar rød farve blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når den exciteredes med en gul, grøn eller blå 488 nm laser
- Det rød-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 595 nm, hvilket gør den ideel til brug med den gule laser, og en emission på∼ 615 nm, hvilket muliggør opsamling i 610 eller 630 BP filteret
- LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell-farvning exciteres også godt med den blå 488 nm laser
- Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Gennemtrængende |
| Celletype | Eukaryote celler |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO. Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Fixable Red Dead Cell Stain Kit, til 488 nm excitation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell Stain |
| Vis mere |