Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, til 561 nm excitation
Artikelnummer. 17448262
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Artikelnummer. 17448262
Brand: Invitrogen™ L34984
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LIVE/DEAD Fixerbare viabilitetskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri.
  • Fixerbare levedygtighedskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
  • Celler mærket med LIVE/DEAD Fixerbare levedygtighedsfarvestoffer kan vaskes, fikseres, permeabiliseres og farves for intracellulære antigener, mens forskellige levende og døde cellepopulationer bevares
  • De smalle og unikke emissionsspektre er ideelle til at udvide flowcytometrieksperimenter med høje parametre
  • Designet til at give et lyst signal med minimal overlapning i tilstødende kanaler, hvilket forenkler spektral kompensation
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af en enkelt flowcytometerkanal, er disse levedygtighedsfarvestoffer et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
  • Deres unikke spektrale fingeraftryk er en værdifuld tilføjelse til eksperimenter med spektral flowcytometri
  • Farvestoffer er bekvemt pakket i engangshætteglas for at sikre farvestabilitet og ydeevne over tid
  • Opløs farvestoffet i den medfølgende vandfri DMSO og brug straks, eller opbevar ved -20 C, °undgå fryse-tø-cyklusser
  • De LIVE/DEAD Fixerbare Dead Cell Stain Sampler Kit indeholder et hætteglas (40 assays) af hver af otte tilgængelige døde celle pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 analyser
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, til 561 nm excitation
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Cell Viability Kit
Konjugeret LIVE/DEAD Fixerbar orange (602) cellefarvning
Format Rør
Farve Orange
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Kompatible celler Eukaryote celler
Excitation/Emission 578/602 nm
Flowcytometer laserlinjer 561 nm
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje LIVE/DEAD
Til brug med (udstyr) Flowcytometre