Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Olive (557) Viability Kit, til 488 nm excitation
Artikelnummer. 17478252
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17478252 80 analyser
17488252 200 analyser
17498252 400 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17478252 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L34977
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De LIVE/DEAD Fixerbare viabilitetskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri.
  • Fixerbare levedygtighedskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
  • Celler mærket med LIVE/DEAD Fixerbare levedygtighedsfarvestoffer kan vaskes, fikseres, permeabiliseres og farves for intracellulære antigener, mens forskellige levende og døde cellepopulationer bevares
  • De smalle og unikke emissionsspektre er ideelle til at udvide flowcytometrieksperimenter med høje parametre
  • Designet til at give et lyst signal med minimal overlapning i tilstødende kanaler, hvilket forenkler spektral kompensation
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af en enkelt flowcytometerkanal, er disse levedygtighedsfarvestoffer et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
  • Deres unikke spektrale fingeraftryk er en værdifuld tilføjelse til eksperimenter med spektral flowcytometri
  • Farvestoffer er bekvemt pakket i engangshætteglas for at sikre farvestabilitet og ydeevne over tid
  • Opløs farvestoffet i den medfølgende vandfri DMSO og brug straks, eller opbevar ved -20 C, °undgå fryse-tø-cyklusser
  • De LIVE/DEAD Fixerbare Dead Cell Stain Sampler Kit indeholder et hætteglas (40 assays) af hver af otte tilgængelige døde celle pletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 80 analyser
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixable Olive (557) Viability Kit, til 488 nm excitation
Format Rør
Farve Oliven
Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas af LIVE/DEAD fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Kompatible celler Eukaryote celler
Excitation/Emission 479/557 nm
Flowcytometer laserlinjer 488 nm
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje LIVE/DEAD
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Detektionsmetode Fluorescens
Konjugeret LIVE/DEAD Fikserbar oliven (557) Dødcellefarve
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Cell Viability Kit