Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Artikelnummer. p-7180342
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
400 tests
Hver
Artikelnummer. 15519340
Brand: Invitrogen™ L34975
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestemmer cellernes levedygtighed før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et rødt laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar Near-IR-farvning blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når den exciteres med en rød laser
  • Det nær-IR fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 633 nm gør den ideel til brug med den røde eller HeNe laser med en emission på∼ 750 nm
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Nær-IR
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ FixableNear-IR Dead Cell Stain
Emission 775
Excitationsbølgelængdeområde 633 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 80 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)