Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Beskrivelse
Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme cellernes levedygtighed før fiksering og permeabilisering, der kræves for intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved formaldehydfiksering. Dette sæt er optimeret og valideret til brug med et rødt laserflowcytometer.
- Stabile—farvestoffer frysetørres i separate hætteglas for at opretholde stabiliteten
- Det robuste—farvningsmønster er det samme før og efter fiksering
- Bright signal—gør det nemt at skelne mellem live/dead celler i en enkelt kanal
Stable
Produktet sælges i rør med DMSO og i lyofiliserede flowrør og plader, som ikke kræver DMSO. Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge materialet fuldt ud, når det er rehydreret.
Robust
Døde cellediskriminatorfarver kan miste følsomhed efter behandling med fixativer som formaldehyd eller ethanolbaserede fikseringsmetoder, der kræves til intracellulære fosforyleringsstudier. Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR-farvning er et amin-reaktivt farvestof, der binder kovalent til intracellulære og ekstracellulære aminer, og farvningsmønsteret bevares efter formaldehydfiksering.
Optimal lysstyrke
Den LIVE/DEAD™ fiksbare Near-IR-farvning blev valgt på baggrund af dens fluorescerende egenskaber for at give et klart signal, når den exciteres med en rød laser. Den nær-IR fluorescerende reaktive farve har en excitationsmaksimum på ∼633 nm, hvilket gør den ideel til brug med den røde eller HeNe-laser med en emission på ∼775 nm. Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal på et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
Sådan fungerer det
I celler med kompromitterede membraner reagerer farvestoffet med frie aminer både i cellens indre og på celleoverfladen, hvilket giver intens fluorescerende farvning. I levedygtige celler er farvestoffets reaktivitet begrænset til celleoverfladeaminerne, hvilket resulterer i mindre intens fluorescens. Forskellen i intensitet er typisk større end 50 gange mellem levende og døde celler, hvilket muliggør let adskillelse.
Tilgængelige farver
LIVE/DEAD™ Reparerbare døde cellepletter fås i et bredt udvalg af farver, så de opfylder dine behov for flerfarvede paneler.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Gennemtrængende |
| Celletype | Eukaryote celler |
| Farve | Near-IR |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO. Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Plet |
| Farvetype | LIVE/DEAD™ FixableNear-IR Dead Cell Stain |
| Vis mere |