Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Artikelnummer. 15519340
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
400 tests
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15519340 80 analyser 1 sæt
10154363 200 analyser Hver
15550745 400 analyser 400 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15519340 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L34975
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bestemmer cellernes levedygtighed før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme cellernes levedygtighed før fiksering og permeabilisering, der kræves for intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved formaldehydfiksering. Dette sæt er optimeret og valideret til brug med et rødt laserflowcytometer.
  • Stabile—farvestoffer frysetørres i separate hætteglas for at opretholde stabiliteten
  • Det robuste—farvningsmønster er det samme før og efter fiksering
  • Bright signal—gør det nemt at skelne mellem live/dead celler i en enkelt kanal
Stable
Produktet sælges i rør med DMSO og i lyofiliserede flowrør og plader, som ikke kræver DMSO. Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge materialet fuldt ud, når det er rehydreret.
Robust
Døde cellediskriminatorfarver kan miste følsomhed efter behandling med fixativer som formaldehyd eller ethanolbaserede fikseringsmetoder, der kræves til intracellulære fosforyleringsstudier. Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR-farvning er et amin-reaktivt farvestof, der binder kovalent til intracellulære og ekstracellulære aminer, og farvningsmønsteret bevares efter formaldehydfiksering.
Optimal lysstyrke
Den LIVE/DEAD™ fiksbare Near-IR-farvning blev valgt på baggrund af dens fluorescerende egenskaber for at give et klart signal, når den exciteres med en rød laser. Den nær-IR fluorescerende reaktive farve har en excitationsmaksimum på ∼633 nm, hvilket gør den ideel til brug med den røde eller HeNe-laser med en emission på ∼775 nm. Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal på et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
Sådan fungerer det
I celler med kompromitterede membraner reagerer farvestoffet med frie aminer både i cellens indre og på celleoverfladen, hvilket giver intens fluorescerende farvning. I levedygtige celler er farvestoffets reaktivitet begrænset til celleoverfladeaminerne, hvilket resulterer i mindre intens fluorescens. Forskellen i intensitet er typisk større end 50 gange mellem levende og døde celler, hvilket muliggør let adskillelse.
Tilgængelige farver
LIVE/DEAD™ Reparerbare døde cellepletter fås i et bredt udvalg af farver, så de opfylder dine behov for flerfarvede paneler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Near-IR
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ FixableNear-IR Dead Cell Stain
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 80 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitationsbølgelængde 633 nm
Emissionsbølgelængde 775 nm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.