Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Artikelnummer. 10154363
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
400 tests
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10154363 200 analyser Hver
15519340 80 analyser 1 sæt
15550745 400 analyser 400 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10154363 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L10119
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Bestemmer cellernes levedygtighed før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
The LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR Dead Cell Stain Kit is used to determine the viability of cells prior to the fixation and permeabilization required for intracellular antibody staining or prior to elimination of biohazardous materials using formaldehyde fixation. This kit has been optimized and validated for use with a red laser flow cytometer.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et rødt laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar Near-IR-farvning blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når den exciteres med en rød laser
  • Det nær-IR fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 633 nm gør den ideel til brug med den røde eller HeNe laser med en emission på∼ 750 nm
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Nær-IR
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Near-IR Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ FixableNear-IR Dead Cell Stain
Emission 775 nm
Excitationsbølgelængdeområde 633 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 200 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)