Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, til 405 nm excitation
Beskrivelse
- Fixerbare levedygtighedskit muliggør klar bestemmelse af levende og døde celler, hvilket muliggør mere præcis analyse med både konventionel og spektral flowcytometri
- Celler mærket med LIVE/DEAD Fixerbare levedygtighedsfarvestoffer kan vaskes, fikseres, permeabiliseres og farves for intracellulære antigener, mens forskellige levende og døde cellepopulationer bevares
- De smalle og unikke emissionsspektre er ideelle til at udvide flowcytometrieksperimenter med høje parametre
- Designet til at give et lyst signal med minimal overlapning i tilstødende kanaler, hvilket forenkler spektral kompensation
- Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af en enkelt flowcytometerkanal, er disse levedygtighedsfarvestoffer et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
- Deres unikke spektrale fingeraftryk er en værdifuld tilføjelse til eksperimenter med spektral flowcytometri
- Farvestoffer er bekvemt pakket i engangshætteglas for at sikre farvestabilitet og ydeevne over tid
- Opløs farvestoffet i den medfølgende vandfri DMSO og brug straks, eller opbevar ved -20 C, °undgå fryse-tø-cyklusser
- De LIVE/DEAD Fixerbare Dead Cell Stain Sampler Kit indeholder et hætteglas (40 assays) af hver af otte tilgængelige døde celle pletter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200 analyser |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, til 405 nm excitation |
| Format | Rør |
| Farve | Lime |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO. Opbevares ved -20 °C. |
| Kompatible celler | Eukaryote celler |
| Excitation/Emission | 405/506 nm |
| Flowcytometer laserlinjer | 405 nm |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |