Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, til 488 nm excitation
Artikelnummer. 15678590
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15678590
Brand: Invitrogen™ L34970
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et blåt laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar grøn farve blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når den blev exciteret med en blå 488 nm laser
  • Det grøn-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 495 nm gør den ideel til brug med den blå laser og en emission af∼ 520 nm tillader opsamling i FITC-kanalen
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbar Green Dead Cell Stain
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Emission 520
Excitationsbølgelængdeområde 495 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 400 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)