Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Far Red Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Artikelnummer. 15546790
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15546790
Brand: Invitrogen™ L34973
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De LIVE/DEAD™ Fixable Far-Red Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Kit er blevet optimeret og valideret til brug med et rødt laser flowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Far-Red Stain blev udvalgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når det exciteres med en rød laser
  • Det langt røde fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 633 nm gør den ideel til brug med den røde eller HeNe laser med en emission på∼ 655 nm
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Langt-rød
Indhold og opbevaring Indeholder 2 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Far Red Dead Cell Stain Kit, til 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Far Red Dead Cell Stain
Emission 655
Excitationsbølgelængdeområde 633 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 80 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)