Få mere at vide
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Dead Cell Stain Sampler Kit
Artikelnummer. 10637015
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10637015
Brand: Molecular Probes™ L34960
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LIVE/DEAD™ Fixerbare døde cellefarvninger bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Pletterne i prøvetagningssættet er blevet optimeret og valideret til brug i flowcytometri
  • Pletter i dette prøvetagningssæt er bekvemt pakket ind i otte 40-test hætteglas for at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode
  • Det anbefales at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret, eller at alikvotere opløsningen og opbevare ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
  • Prøvetagningssættet indeholder et hætteglas (40 analyser) af hver af de otte tilgængelige pletter med døde celler
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle pletter blev udvalgt baseret på deres fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når de blev exciteret med de optimale lasere
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er disse døde cellefarvninger et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
Find LIVE/DEAD™ Fixerbar Dead Cell Stain, der passer til forskellige behov:
  • Til UV-lasere: blå
  • Til violette lasere: aqua, violet eller gul
  • For blå lasere: grøn eller rød
  • For røde lasere: langt-rød eller nær-IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Diverse
Indhold og opbevaring Contians 8 hætteglas (1 hætteglas pr. farve) af LIVE/DEAD™ fikserbare døde celle pletter og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Dead Cell Stain Sampler Kit
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dead Cell Stain Sampler Kit
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Emission 450/451/526/575/520/615/665/775
Excitationsbølgelængdeområde 350/416/367/400/495/595/650/750 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LEVENDE/DØD , Molecular Probes
Mængde 1 kit
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)