Få mere at vide
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit, til UV excitation
Artikelnummer. p-7076037
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10114812
Brand: Molecular Probes™ L23105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
De LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
  • Anvendes til at bestemme levedygtigheden af celler før fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved brug af formaldehydfiksering
  • Sættet er blevet optimeret og valideret til brug med et UV-laserflowcytometer
  • Praktisk pakket i 40-test hætteglas for at hjælpe med at sikre stabiliteten og ydeevnen af farvestoffet over tid
  • Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge hætteglasset fuldstændigt, når det er rehydreret
  • Hvis dette ikke er muligt, alikvoter hætteglassene i små mængder og opbevares ved -80 °C, undgå fryse-optøningscyklusser
  • LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-pletter fås i en bred vifte af farver for at imødekomme flerfarvede panelbehov
Optimal lysstyrke
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Blue Stain blev valgt baseret på dens fluorescerende egenskaber for at give et lyst signal, når det exciteres med en UV-laser
  • Det blå-fluorescerende reaktive farvestof har et excitationsmaksimum på∼ 350 nm, hvilket gør den ideel til brug med en UV-laser, og en emission af∼ 450 nm
  • Ved at skifte levedygtighedsfarvning fra en kanal fra den blå 488 nm laser til UV-laseren frigøres en kanal på flowcytometeret til andre reagenser, der er svære at finde i andre farver end FITC eller PE
  • Ved at bruge UV-laseren er der ingen problemer med spektral overlapning med andre almindelige farvestoffer, hvilket eliminerer behovet for at kompensere levedygtighedspletterne fra andre pletter i panelet
  • Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af et enkelt farvestof og en enkelt kanal i et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Blå
Indhold og opbevaring Indeholder 5 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit, til UV excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Dead Cell Stain Kit
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Blue Dead Cell Stain
Emission 450
Excitationsbølgelængdeområde 350 nm
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 200 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)