Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit, til UV excitation
Beskrivelse
LIVE/DEAD™ Det Fiksbare Blå Døde Celle Farvekit bruges til at bestemme cellernes levedygtighed før fiksering og permeabilisering, der kræves for intracellulær antistoffarvning eller før eliminering af biofarlige materialer ved formaldehydfiksering. Dette sæt er optimeret og valideret til brug med et UV-laser flowcytometer.
- Stabile—farvestoffer frysetørres i separate hætteglas for at opretholde stabiliteten
- Det robuste—farvningsmønster er det samme før og efter fiksering
- Bright signal—gør det nemt at skelne mellem live/dead celler i en enkelt kanal
Stable
Produktet sælges i rør med DMSO og i lyofiliserede flowrør og plader, som ikke kræver DMSO. Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge materialet fuldt ud, når det er rehydreret.
Robust
Dødcellediskriminatorfarver kan miste følsomhed efter behandling med fixativer som formaldehyd eller ethanolbaserede fikseringsmetoder, der kræves til intracellulære fosforyleringsstudier. Fixable LIVE/DEAD™ Blue Stain er et amin-reaktivt farvestof, der binder kovalent til intracellulære og ekstracellulære aminer, og farvningsmønsteret bevares efter formaldehydfiksering.
Optimal lysstyrke
LIVE/DEAD™ Fixable Blue Stain blev valgt på baggrund af dens fluorescerende egenskaber til at give et klart signal, når den exciteres med en UV-laser. Den blå-fluorescerende reaktive farve har en excitationsmaksimum på ∼350 nm, hvilket gør den ideel til brug med en UV-laser og en emission på ∼450 nm. Ved at skifte levedygtighedsfarvning fra en kanal fra den blå 488 nm-laser til UV-laseren, frigør du en kanal på dit flowcytometer til andre reagenser, som er svære at finde i andre farver end FITC eller PE. Ved at bruge UV-laseren er der ingen spektrale overlapningsproblemer med andre almindelige farvestoffer, hvilket eliminerer behovet for at kompensere levedygtighedsfarvninger fra andre farvestoffer i dit panel. Da levende og døde celler kan skelnes ved hjælp af en enkelt farve og en enkelt kanal på et flowcytometer, er det et ideelt valg til flerfarvede eksperimenter.
Sådan fungerer det
I celler med kompromitterede membraner reagerer farvestoffet med frie aminer både i cellens indre og på celleoverfladen, hvilket giver intens fluorescerende farvning. I levedygtige celler er farvestoffets reaktivitet begrænset til celleoverfladeaminerne, hvilket resulterer i mindre intens fluorescens. Forskellen i intensitet er typisk større end 50 gange mellem levende og døde celler, hvilket muliggør let adskillelse.
Tilgængelige farver
LIVE/DEAD™ Reparerbare døde cellepletter fås i et bredt udvalg af farver, så de opfylder dine behov for flerfarvede paneler.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Gennemtrængende |
| Celletype | Eukaryote celler |
| Farve | Blå |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO. Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit, til UV excitation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Dødcelle Mak Kit |
| Farvetype | LIVE/DEAD™ Fixerbar Blue Dead Cell Stain |
| Vis mere |