Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Artikelnummer. 15511863
Skift visning
Mængde:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15511863 400 analyser Pakke med 400
15591451 80 analyser 1 sæt
10321873 200 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15511863 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L34966
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme levedygtigheden af celler før den fiksering og permeabilisering, der kræves til intracellulær antistoffarvning, eller før eliminering af biofarlige materialer ved hjælp af formaldehydfiksering.
LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit bruges til at bestemme cellernes levedygtighed før fiksering og permeabilisering, der kræves for intracellulær antistoffarvning eller før fjernelse af biofarlige materialer ved formaldehydfiksering. Dette kit er optimeret og valideret til brug med et violet laserflowcytometer.
  • Stabile—farvestoffer frysetørres i separate hætteglas for at opretholde stabiliteten
  • Det robuste—farvningsmønster er det samme før og efter fiksering
  • Minimal spektral overlapning med lav kompensation—mellem andre fluoroforer
Stable
Produktet sælges i rør med DMSO og i lyofiliserede flowrør og plader, som ikke kræver DMSO. Amin-reaktive farvestoffer i opløsning vil miste deres effektivitet over en kort periode, derfor anbefales det at bruge materialet fuldt ud, når det er rehydreret.
Robust
Døde cellediskriminatorfarver kan miste følsomhed efter behandling med fixativer som formaldehyd eller ethanolbaserede fikseringsmetoder, der kræves til intracellulære fosforyleringsstudier. LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain er et amin-reaktivt farvestof, der binder kovalent til intracellulære og ekstracellulære aminer, og farvningsmønsteret bevares efter formaldehydfiksering.
Lav løn
LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain blev valgt på baggrund af dens fluorescerende egenskaber for at minimere kompensation mellem andre violette farvestoffer og farvestoffer, der exciterer fra den 488 nm blå laser. Den akvafluorescerende reaktive farve har en excitationsmaksimum på ∼375 nm, men den exciteres godt med den 405 nm violette laser, og den har en emissionsmaksimum på ∼512 nm, så den kan opsamles i den anden kanal på de fleste violette laserflowcytometre.
Sådan fungerer det
I celler med kompromitterede membraner reagerer farvestoffet med frie aminer både i cellens indre og på celleoverfladen, hvilket giver intens fluorescerende farvning. I levedygtige celler er farvestoffets reaktivitet begrænset til celleoverfladeaminerne, hvilket resulterer i mindre intens fluorescens. Forskellen i intensitet er typisk større end 50 gange mellem levende og døde celler, hvilket muliggør let adskillelse.
Tilgængelige farver
LIVE/DEAD™ Reparerbare døde cellepletter fås i et bredt udvalg af farver, så de opfylder dine behov for flerfarvede paneler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Gennemtrængende
Celletype Eukaryote celler
Farve Aqua
Indhold og opbevaring Indeholder 10 hætteglas af LIVE/DEAD™ fixerbar dødcellefarvning og 500μ L DMSO.
Opbevares ved -20 °C.
Oversigt LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, til 405 nm excitation
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype LIVE/DEAD™ Fixerbar Aqua Dead Cell Stain
Form Fast stof
Format Rør
Produktlinje LIVE/DEAD
Mængde 400 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitationsbølgelængde 375 nm
Emissionsbølgelængde 526 nm