Få mere at vide
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C 12Resazurin/SYTOX™ Grøn
Mængde:
1000 analysesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En simpel, tofarvet fluorescensanalyse, der skelner metabolisk aktive celler fra skadede celler og døde celler
- Assay er baseret på reduktionen af C 12 -resazurin til rødt fluorescerende C 12 -resorufin i metabolisk aktive celler og på optagelsen af den celleimpermeante, grøn-fluorescerende nukleinsyrefarvning, SYTOX Grønt farvestof, i celler med kompromitterede plasmamembraner (normalt sene apoptotiske og nekrotiske celler)
- I dette assay udsender døde celler for det meste grøn fluorescens, og sunde, metabolisk aktive celler udsender for det meste rød fluorescens
- Skadede celler udviser reduceret rød og grøn fluorescens
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Impermeant, Permeant |
| Celletype | Pattedyrceller, eukaryote celler |
| Farve | Grøn, Rød |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 hætteglas med C12 -resazurin (40μ g hvert hætteglas), 1 hætteglas af SYTOX™ grøn (100μ L, 10μ M opløsning i DMSO), 1 hætteglas DMSO (1,5 ml) og 10X phosphatbuffer (100 ml). Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | LIVE/DEAD™ Cell Vitality Assay Kit, C12 Resazurin/SYTOX™ Grøn |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Cell Vitality Assay Kit |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Vis mere |