Få mere at vide
Invitrogen™ Live Cell Imaging-løsning
Artikelnummer. 17927162
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17927162 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 17927162 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A59688DJ
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Live Cell Imaging Solution fra Molecular Probes™ er et fysiologisk medium udviklet til billeddannelsesapplikationer med levende celler, som har universel anvendelighed i cellebaseret forskning til billeddannelse —af levende celler, indlæsning af farvestoffer og vasketrin.
Live Cell Imaging Solution fra Molecular Probes™ er et fysiologisk medium udviklet til billeddannelsesapplikationer med levende celler, som har universel anvendelighed i cellebaseret forskning til billeddannelse —af levende celler, indlæsning af farvestoffer og vasketrin. Det er en optisk klar, fysiologisk opløsning bufret med HEPES ved pH 7,4, der holder celler sunde i op til 4 timer ved omgivende atmosfære og temperatur. Sammenlignet med standardmedier giver Live Cell Imaging Solution bedre klarhed, signal-til-støj-forhold og cellelevedygtighed.
Fremragende funktioner i Live Cell Imaging Solution:
• Fysiologisk og kemisk optimering —giver den ideelle løsning til levende cellefluorescensbilleddannelsesapplikationer
•Optisk klarhed giver mere —effektiv billeddannelse og minimal baggrund
•Udvidet bufferkapacitet sammenlignet med medier for forbedret —cellelevedygtighed
Opnå fantastiske resultater med et medium, der er designet til at imødekomme kravene til live cell imaging Live
cell imaging kan være udfordrende. Ikke kun skal farvning optimeres til den særlige analyseaflæsning, spektral kompatibilitet og signal-til-støjniveau, men levende cellebilleddannelse af dynamiske processer og cellefysiologi kræver live observation over tid. Valget af medium er særligt vigtigt for time-lapse billeddannelse og eksperimenter, hvor celler udsættes for omgivende forhold i længere perioder. For pålidelige resultater er det vigtigt, at cellerne er sunde og vedligeholdes så tæt som muligt på fysiologisk temperatur, pH, iltspænding og andre forhold. Hvis celler virker usunde, bør de ikke bruges til billeddannelse. Live Cell Imaging Solution er udviklet specifikt til live cell imaging applikationer; som et resultat giver det billedklarhed (fig. 1), signal-til-støj-forhold (fig. 2) og cellelevedygtighed, der er væsentligt forbedret sammenlignet med standardmedier. Ud over billeddannelse af levende celler gør den fysiologiske sammensætning af Live Cell Imaging Solution den ideel til andre cellebaserede applikationer, såsom vasketrin og farvepåfyldning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Molecular Probes
Reagenstype Fysiologisk billeddiagnostisk buffer
Indhold og opbevaring
Opbevar kl≤ 25 °C.
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskning.