missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lakmusopløsning, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Lakmusopløsning, ren, indikatorkvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion