Få mere at vide
Fisherbrand™ Lakmuspapirrulle
Artikelnummer. 15980872 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Lakmuspapir, blå
Lakmuspapir, rød
Pakningsstørrelse:
4 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15980872 Lakmuspapir, blå 4 enheder
15990872 Lakmuspapir, rød 4 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15980872
Indikatorpapirer uden farveskala. Til orientering og justering af pH-værdier.
  • Imprægnerede indikatorpapirer
  • Tillader pH-justering under specielle kemiske procedurer, ikke nøjagtig pH-bestemmelse
  • Ingen farveskala angivet
Tekniske data
pH-område 5 til 8
Format Rulle
Til brug med (applikation) Til orientering og justering af pH-værdier
Type Lakmuspapir, blå
Længde (metrisk) 5 m