Få mere at vide
Litmus, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403472 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11403472 100 g
1 options
Artikelnummer. 11403472 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215526380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Litmus, Dark blue powder
  • An acid-base indicator developed from various orcinol-containing lichen including Lecanora tartarea, Rocella fuciformis and Variolaria dealbata.
  • The principal coloring matter in Litmus is Azolitmus, a substituted 7-hydroxy-2-phenoxazone derivative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Litmus
CAS 1393-92-6
MDL nummer MFCD00131528
Synonym C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol.
Farve Blå
pH 5 to 8 (Literature)
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver