Få mere at vide
Lithocholylglycin, TRC
Artikelnummer. 17951265
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951265 25 mg
17931695 5 mg
17944355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46920025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 474-74-8
Molekylær formel C26 H43 N O4
Molekylvægt (g/mol) 433.62
Synonym Glycine, N-[(3α,5β)-3-hydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, Glycine, N-(3α-hydroxy-5β-cholan-24-oyl)- (8CI), Glycolithocholic acid (6CI,7CI), 5β-Cholan-24-amide, N-(carboxymethyl)-3α-hydroxy- (8CI), Cholane, glycine deriv., N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid glycine ester, 3α-Hydroxy-5β-cholanoylglycine, 3α-Hydroxy-N-(carboxymethyl)-5β-cholan-24-amide, Lithocholic acid glycine conjugate, Lithocholylglycine, N-(3α-Hydroxy-5β-cholanoyl)glycine
IUPAC navn 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]eddikesyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithocholylglycine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1
Formel vægt 433.3192
Procent renhed >95%