missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lithocholic Sulfate Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30138307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138307 50 mg
30003504 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46918550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 64936-81-8
Molekylær formel C24H38Na2O6S
Molekylvægt (g/mol) 500.6
Synonym 3-(Sulfooxy)-(3alpha,5beta)-cholan-24-oic Acid, Disodium Lithocholic Acid Sulfate;
IUPAC navn disodium;(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-sulfonatooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMIL [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lithocholic Sulfate Disodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O6S.2Na/c1-15(4-9-22(25)26)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(30-31(27,28)29)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3;;/h15-21H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
Formel vægt 500.2184
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.