missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lithocholic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithocholic acid-2,2,4,4-d4 |
| CAS | 83701-16-0 |
| Molekylær formel | C24 2H4 H36 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3α,5β)-, (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, Lithocholic acid-d4, Lithocholic Acid-2,2,4,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.6 |
| Formel vægt | 380.3229 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?