Få mere at vide
Lithiumzirconiumoxid, 94 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368148
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368148 500 g 500g
11348148 25 g 25g
11358148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039377.36
Request Bulk or Custom Format
Lithiumzirconiumoxid bruges til adskillelse og absorption af kuldioxid. Det bruges til fremstilling af dielektriske legemer og isolatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12031-83-3
Molekylær formel Li2O3Zr
Molekylvægt (g/mol) 153.10
MDL nummer MFCD00016182
InChI nøgle PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium zirconate, dilithium dioxido oxo zirconium, 2li.o3zr, lithium zirconium oxide, dilithotab oxozirconiumbis olate, lithium zirconium oxide min, dilithium 1+ ion oxozirconiumbis olate, dilithium 1+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 6093659
IUPAC navn dilithium; dioxido(oxo)zirconium
SMIL [Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium zirconium oxide
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Formel vægt 153.1
Procent renhed ≤94%