Få mere at vide
Lithiumtråd, 3,2 mm (0,125 tommer) diameter, 99,8 %, Na 0,03 % maks
Artikelnummer. 11356867
Skift visning
Mængde:
25 g
4 x 25 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356867 25 g 25g
11366867 4 x 25 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010771.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 7439-93-2 | Li | 6,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-93-2
Molekylær formel Li
Molekylvægt (g/mol) 6.94
MDL nummer MFCD00134051
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC navn lithium
SMIL [Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
Navn note 3,2 mm (0,125 tommer) diameter.
Tæthed 0.53
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.8%
Form Glødet tråd
Formel vægt 6.941