Få mere at vide
Lithiumvanadiumoxid, 99,9% (metalbasis)
Description
Lithiumvanadiumoxid bruges til udvikling af polymer lithium ion (PLI) batterier og også i belægninger, nanotråde, nanofibre, plast og tekstiler i legerings- og katalysatorapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium vanadium oxide |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3285 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 105.88 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Fysisk form | Pulver |