Få mere at vide
Lithiumvanadiumoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11308128
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308128 50 g 50g
11398118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039358.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15060-59-0
Lithiumvanadiumoxid bruges til udvikling af polymer lithium ion (PLI) batterier og også i belægninger, nanotråde, nanofibre, plast og tekstiler i legerings- og katalysatorapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15060-59-0
MDL nummer MFCD00053997
Synonym Lithium vanadate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium vanadium oxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 50 g
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 105.88
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver