Få mere at vide
Lithium wolframoxid, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339548
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339548 50 g 50g
11349548 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043366.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13568-45-1 | Li2O4W | 261.716 g/mol
Lithium wolframoxid anvendes til fremstilling af keramik med ultralave sintringstemperaturer. Det fungerer som en katalysator for oxidative koblingsreaktioner. Desuden bruges det til fremstilling af vandige polywolframat (metawolframat) opløsninger med høj densitet, som bruges til adskillelse af mineraler og andre faste stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13568-45-1
Molekylær formel Li2O4W
Molekylvægt (g/mol) 261.716
MDL nummer MFCD00016185
InChI nøgle SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tungstate, dilithium dioxido dioxo tungsten, dilithotab tungstate, 2li.wo4, dilithium 1+ ion tungstate
PubChem CID 6095624
IUPAC navn dilithium;dioxido(dioxo)wolfram
SMIL [Li+].[Li+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tungsten oxide
Smeltepunkt 742°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 261.73
Procent renhed ≥99%
Tæthed 3.71 g/mL