Få mere at vide
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminiumhydrid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | −17 °C |
| IUPAC navn | lithium(1+) tris[(3-ethylpentan-3-yl)oxy]alumanuid |
| Formel vægt | 380.51 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.40 to 0.60M |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.904 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride, 0.5M solution in THF
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.