Få mere at vide
Lithium (trimethylsilyl)acetylid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glasflaske i dåse
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10359213 100 mL AcroSeal™ Glasflaske i dåse 100ml
10310524 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380651000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54655-07-1 , 109-99-9
Molekylær formel C5H9LiSi
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00075059
InChI nøgle WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
PubChem CID 3431600
IUPAC navn lithium;ethynyl(trimethyl)silan
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Farve Gul til Orange
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Formel vægt 104.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 to 0.6M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske i dåse
Tæthed 0.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium (trimethylsilyl)acetylide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.