Få mere at vide
Lithium Trifluoromethylsulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Trifluoromethylsulfonate |
| CAS | 33454-82-9 |
| Molekylær formel | CF3LiO3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid Lithium Salt, AQ 75T, EF 15, Fluorad FC 122, LiTFS, Lithium Triflate, PFM-Li, Sankonol AQ 20T, Sankonol AQ 50T, Sankonol AQ 75T, Sankonol EAc 30T |
| InChI formel | InChI=1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | lithium;trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.01 |
| Formel vægt | 155.968 |