Få mere at vide
Lithium Trifluoromethylsulfonate, TRC
Artikelnummer. 30478976
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30478976 5 g
1 options
Artikelnummer. 30478976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4691705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Trifluoromethylsulfonate
CAS 33454-82-9
Molekylær formel CF3LiO3S
Mængde 5 g
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid Lithium Salt, AQ 75T, EF 15, Fluorad FC 122, LiTFS, Lithium Triflate, PFM-Li, Sankonol AQ 20T, Sankonol AQ 50T, Sankonol AQ 75T, Sankonol EAc 30T
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn lithium;trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 156.01
Formel vægt 155.968