Få mere at vide
Lithium trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 10521384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521384 100 g Glasflaske 100g
10068771 5 g Glasflaske 5g
10445282 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358711000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33454-82-9
Molekylær formel CF3LiO3S
Molekylvægt (g/mol) 156.01
MDL nummer MFCD00013227
InChI nøgle MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
IUPAC navn lithium;trifluormethansulfonat
SMIL [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium trifluoromethanesulfonate
Navn note 98%
Smeltepunkt 423.0°C
Farve Hvid eller farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 4.34 to 4.56% (Li)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F3CSO3Li
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 156.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.