Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium trifluoromethanesulfonate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 423.0°C |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 4.34 to 4.56% (Li) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | F3CSO3Li |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium trifluoromethanesulfonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.