Få mere at vide
Lithiumtrifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333738
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333738 50 g 50g
11323738 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039322.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.003 g/mol
Lithiumtrifluormethansulfonat blandes med keramisk fyldstof til fremstilling af polyethylenoxidfilm for at forbedre de elektrokemiske og mekaniske egenskaber af membranen, som bruges i lithiumbatterierne. Det fungerer som et dopingsalt, der bruges til fremstilling af nano-mangan-komposit polymerelektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33454-82-9
Molekylær formel CF3LiO3S
Molekylvægt (g/mol) 156.003
MDL nummer MFCD00013227
InChI nøgle MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
IUPAC navn lithium;trifluormethansulfonat
SMIL [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 423°C
Farve Hvid
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 156.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver