Få mere at vide
Lithiumtrifluoracetate monohydrat, 97%
Artikelnummer. 11369349
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369349 10 g 10g
11359349 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088938.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2923-17-3 | C2F3LiO2 | 119,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-17-3
Molekylær formel C2F3LiO2
Molekylvægt (g/mol) 119.96
MDL nummer MFCD00013216,MFCD00149663
InChI nøgle HSFDLPWPRRSVSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, lithium salt, lithium 2,2,2-trifluoroacetate, lithiumtrifluoroacetate, acmc-1cfal, lithotab trifluoroacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, lithium salt 1:1, lithium trifluoroacetate, monohydrate, lithium 1+ trifluoroacetate, lithio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 23661853
IUPAC navn lithium;2,2,2-trifluoracetat
SMIL [Li+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium trifluoroacetate monohydrate
Farve Hvid
Lineær formel LiCO2CF3·H2O
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 137,97 (119,96 Vandfri)
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver