Få mere at vide
Lithiumtriethylborhydrid, 1M-opløsning i THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17812966 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal Glasflaske i dåse
Artikelnummer. Mængde Emballage
17812966 100 mL AcroSeal Glasflaske i dåse
1 options
Artikelnummer. 17812966 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176991000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 22560-16-3 | Molekylformel: C6H16BLi | Molekylvægt: 105,94 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22560-16-3 , 109-99-9
Molekylær formel C6H16BLi
Molekylvægt (g/mol) 105.94
MDL nummer MFCD00011703
InChI nøgle WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydroborate
IUPAC navn lithium(1+) triethylboranuide
SMIL [Li+].CC[BH-](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium triethylborohydride
Farve Farveløs til grå
Navn note 1M-løsning i THF
Koncentration 0,9 til 1,1 mil.
Tæthed 0.8920g/mL
Emballage AcroSeal Glasflaske i dåse
Lineær formel LiB(C2H5)3H
Mængde 100 mL
Fieser 04,313; 06,348; 08,309; 09,286; 10,249; 11,304; 12,289; 17,172
Merck Index 15, 5600
Fysisk form Skyet løsning
Formel vægt 105.94
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium triethylhydroborate, Tetrahydrofuran