Få mere at vide
Lithium tri-tert-butoxyaluminiumhydrid, nominelt 1 M i THF, pakket under Argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11339488
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339488 50 mL 50ml
11319488 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043324.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17476-04-9
Molekylær formel C12H28AlLiO3
MDL nummer MFCD00011532
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Farve Farveløs
Tæthed 0.904 g/mL
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Emballage ChemSeal™ Flasker
Lineær formel Li[(CH3)3CO]3AlH
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i organiske opløsningsmidler ved lave temperaturer
Formel vægt 254.28
Fysisk form Væske