Få mere at vide
Lithium tri-tert-butoxyaluminiumhydrid, nominelt 1 M i THF, pakket under Argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.904 g/mL |
| Flammepunkt | −17°C (1°F) |
| Emballage | ChemSeal™ flasker |
| Lineær formel | Li[(CH3)3CO]3AlH |
| Mængde | 10 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in organic solvents at low temperatures |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, nominally 1M in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.