Få mere at vide
Lithium tri-tert-butoxyaluminiumhydrid, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307338
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307338 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11307338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030716.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17476-04-9
Lithiumaluminium-tri-tert-butoxyhydrid anvendes som reduktionsmiddel. Det er meget nyttigt til selektive reduktioner af acylhalogenider, aldehyder, ketoner og estere, det bruges også som et antimikrobielt kolesterolsænkende middel til iongennemtrængelige syntetiske membraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
CAS 17476-04-9
Smeltepunkt ∼319 °C (dekomponering)
Farve Grå til hvid
Tæthed 1.03 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel Li[(CH3)3CO]3AlH
MDL nummer MFCD00011532
Mængde 10 g
FN nummer UN1409
Beilstein 5796791
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 254.28
Procent renhed 94%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend slukningspulver til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.