Få mere at vide
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 93-98%
Artikelnummer. 10173410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10173410 25 g 25g
10570512 100 g 100g
11995791 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10173410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125160250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3 | 254.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17476-04-9
Molekylær formel C12H28AlLiO3
Molekylvægt (g/mol) 254.27
MDL nummer MFCD00011532
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Navn note 93-98%
Smeltepunkt 319.0°C
Farve Gray-White to White
Tæthed 0.9
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 93% min
Emballage Glass Bottle packed in tin can
Lineær formel LiAI[OC(CH3)3]3H
Mængde 25 g
Fieser 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: 36g/100g thf (25°C),2g/100g diethyl ether (25°C),41g/100g diglyme (25°C)
Sublimationspunkt 280 °C
Formel vægt 254.27
Procent renhed 93 to 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.