Learn More
Lithium titanium oxide
Product Code. 11366738
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11366738 250 g 250g
11356738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366738 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013411.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-82-2 | Li2O3Ti | 109.74 g/mol
Lithium titanium oxid bruges i batteri, porcelæn emaljer og keramiske isoleringslegemer. Det bruges ofte som flusmiddel på grund af dets gode stabilitet. Den bruges som katode i lag et af en dobbeltlagskatode til smeltet carbonatbrændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12031-82-2
Molekylær formel Li2O3Ti
Molekylvægt (g/mol) 109.74
MDL nummer MFCD00016181
InChI nøgle AXQWGBXVDWYWDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium titanate, lithium titanium oxide, dilithium dioxido oxo titanium, 2li.o3ti, dilithium 1+ ion oxotitaniumbis olate, dilithium 1+ oxotitaniumbis olate
IUPAC navn titanium(4+) dilithium(1+)trioxidandiid
SMIL [Li+].[Li+].[O--].[O--].[O--].[Ti+4]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium titanium oxide
Smeltepunkt 1520°C to 1564°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 109.78