Få mere at vide
Lithiumthiocyanathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470997
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470997 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15470997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011349.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-85-7 | CLiNS | 65.02 g/mol
Lithiumthiocyanathydrat bruges som opløsning i infrarød ultralydsteknik og bruges også som opløsningsmiddel for fibrene i morbær i silkeproduktionsprocessen. Det bruges til at bestemme den molekylære struktur af benzo-13-krone-4-forbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium thiocyanate hydrate
CAS 123333-85-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Molekylær formel CLiNS
MDL nummer MFCD00149773
Synonym lithium thiocyanate hydrate, clins.h2o, acmc-1c9mu, lithium thiocyanate-water 1/1/1, lithiosulfanylcarbonitrile hydrate, lithium 1+ hydrate thiocyanate, lithium 1+ ion hydrate thiocyanate
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].[S-]C#N
IUPAC navn lithium;thiocyanat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 65.02
PubChem CID 16211966
Formel vægt 65.02 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium thiocyanate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium thiocyanatehydrate