Få mere at vide
Lithiumtetraphenylborat tris(1,2-dimethoxyethan) addukt
Artikelnummer. 11383627
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383627 0.5 g 0.5g
11393627 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035445.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 75965-35-4 | C36H50BLiO6 | 596,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75965-35-4
Molekylær formel C36H50BLiO6
Molekylvægt (g/mol) 596.54
MDL nummer MFCD00013311
InChI nøgle ADYUZFWVPWDPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane, tetraphenylboron lithium tris 1,2-dimethoxyethane, lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane adduct, lithium tetraphenylborate 1--1,2-dimethoxyethane 1/1/3, lithium 1+ tris 1,2-dimethoxyethane tetraphenylborate
PubChem CID 23681136
IUPAC navn lithium;1,2-dimethoxyethan;tetraphenylboranuid
SMIL [Li+].[B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.COCCOC.COCCOC.COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Farve Hvid
Lineær formel (C6H5)4BLi·3CH3OCH2CH2OCH3
Mængde 0.5 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 595.54 (326.18 Anhydrous)
Fysisk form Pulver