Få mere at vide
Lithiumtetrakis(pentafluorphenyl)boratethyletherat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15530574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15530574 1 g 1g
15540574 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15530574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458530010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 371162-53-7 | 2·5 C4H10O | 871.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371162-53-7
Molekylær formel 2·5 C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 871.28
InChI nøgle KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate, tetrakis pentafluorophenyl boron lithium ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate-ethyl ether complex, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate 2:2:5, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate diethylether complex 1:2.5
PubChem CID 23701484
IUPAC navn lithium;ethoxyethan;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boranuid
SMIL [Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Smeltepunkt 117.0°C to 122.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 871.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate