Få mere at vide
Lithiumtetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Tetrafluoroborate |
| CAS | 14283-07-9 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | BF4Li |
| Synonym | Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1 |
| SMIL | [Li+].F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | lithium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.75 |
| Formel vægt | 94.0189 |