Få mere at vide
Lithiumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30469195
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30469195 100 g
1 options
Artikelnummer. 30469195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL469150100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Mængde 100 g
Molekylær formel BF4Li
Synonym Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
SMIL [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC navn lithium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 93.75
Formel vægt 94.0189