Få mere at vide
Lithiumtetrafluoroborat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11448465 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11448465 10 g
1 options
Artikelnummer. 11448465 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522108810
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
  • Kemisk navn: Lithium tetrafluororat
  • Molekylformel: BF4Li
  • Formelvægt: 93,74
  • CAS-nummer: 14283-07-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Molekylær formel BF4Li
Lineær formel LiBF4
MDL nummer MFCD00011087
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
InChI formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI nøgle UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC navn lithium(1+)tetrafluorboranid
Molekylvægt (g/mol) 93.74
PubChem CID 4298216
Formel vægt 93.75