Få mere at vide
Lithiumtetrafluoroborat, 98%
Beskrivelse
Lithiumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som en elektrolyt i primære og sekundære celler. Det bruges i genopladelige Li-ion-batterier. Elektrolytterne er ikke-vandige opløsninger af lithiumtetrafluorborat i de organiske medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 293 °C til 300 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Meget hygroskopisk |
| Lineær formel | LiBF4 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,5543 |
| Vis mere |